Learn More
Masterflex™ Unidad digital LCD gráfica Masterflex™ IP33
Garantice la exactitud de dispensación con esta unidad digital. El accionamiento digital Masterflex™ L/S incorpora una brillante interfaz de LCD gráfica que ofrece una programación sencilla, cuatro modos de funcionamiento y siete idiomas. El accionamiento ofrece una dispensación más exacta gracias a la calibración preprogramada.
4275.00€ - 9030.00€
Especificaciones
Exactitud | ±0,1% |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE, ISO 9001: 2000 |
Pantalla | LCD gráfica |
Requisitos eléctricos | 115/230 VCA, 50/60 Hz, 75 W |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15134696
|
Masterflex™
07522-30 |
De 0,001 a 566 ml/min |
9030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15104696
|
Masterflex™
07522-20 |
De 0,006 a 3400 ml/min |
4275.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Garantice la exactitud de dispensación con esta unidad digital. El accionamiento digital Masterflex™ L/S™ incorpora una brillante interfaz de LCD gráfica que ofrece una programación sencilla, cuatro modos de funcionamiento y siete idiomas. El accionamiento ofrece una dispensación más exacta gracias a la calibración preprogramada.
Precision digital drive offers a maintenance-free high-accuracy motor and a graphical interface—makes setup and operation easier than ever. Graphical LCD shows four operating modes continuous run, timed dispense, copy dispense, volume dispense. View pump performance continually.Flow rate 0.001 to 3400 mL/min with L/S tubing. Flow rate depends on drive rpm and tubing size. Includes: 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. These models are shipped with country specific plug/cord set.- Anti-drip function for accurate dispensing
- Brushless, maintenance-free motor offers ±0.1% speed control accuracy with a 6000 to 1 turndown ratio
- Change based on your needs—drives accept all L/S pump heads for more pumping versatility
- Operate remotely via DB25 female connector
Especificaciones
±0,1% | |
LCD gráfica | |
50/60 Hz | |
Cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con toma IEC 320/CEE22 | |
21,6 cm | |
Sí | |
Unidad digital | |
115/230 VCA |
CE, ISO 9001: 2000 | |
115/230 VCA, 50/60 Hz, 75 W | |
IP 33 | |
Reversible | |
25,4 cm | |
±0,1% | |
75 W |