Learn More
Masterflex™ Unidad de lavado de velocidad fija I/P™
Rentable y fácil de usar
Marca: Masterflex™ 07588-35
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Purgue el sistema o la bomba en cualquier dirección con la combinación de interruptor de encendido/apagado/marcha atrás
- Fabricado con carcasa de acero pintado/aluminio IP55
- Consiga más caudal para impulsar múltiples cabezales de bomba para un bombeo multicanal
- Caudal de 2,8 a 13,1 l/min con velocidad de 450 — el caudal depende del cabezal de la bomba y del tamaño de los tubos
Especificaciones
De 2,8 a 11,8 l/min | |
Unidad resistente al agua de velocidad fija Masterflex I/P | |
10,25 in | |
17 pulg | |
11 pulg | |
Sí | |
370 W | |
450 rpm |
IP 55 | |
Reversible | |
261 mm | |
43,1 cm | |
267 mm | |
±1 % | |
220 V |