Learn More
Eppendorf™ Termociclador Mastercycler X50l
El termociclador Eppendorfl™ Mastercycler X50 es la síntesis elegante de velocidad, flexibilidad y optimización de PCR para aplicaciones de PCR de investigación y para estandarización para aplicaciones de PCR rutinarias. Un nuevo concepto de pantalla táctil muy intuitivo pone todas esas ventajas al alcance de su mano.
Marca: Eppendorf™ 6303000010
Detalles adicionales : Peso : 13.00000kg
Requires : Mastercycler X50 con controlador de pantalla táctil
Descripción
- La unidad solo se puede controlar con Mastercycler X50 con interfaz de pantalla táctil
- Innovador gradiente en 2D para optimización avanzada de PCR
- Índice de calentamiento: 5 °C/s
- Precisión de temperatura del bloque: ±0,15°
- Concepto Flexlid™: el ajuste automático de la altura de la tapa le permite utilizar todo tipo de consumibles
- Tamaño reducido
- Garantía de 2 años
Certifications
declaración de conformidad
Servicio Técnico
Garantía de 2 años
Especificaciones
±0,15 °C | |
Homogeneidad del bloque de 20 °C a 72 °C, ≤ ± 0,2 °C, 95 °C, ≤ ± 0,3 °C | |
96 recipientes para PCR de 0,2 ml, 1 placa para PCR (8 x 12) | |
Pantalla de estado | |
13 in | |
33 cm | |
2 año | |
43 cm | |
PCR | |
43 cm | |
5 °C/s | |
X50l | |
De 37 °C a 110 °C | |
Bloque de aluminio de 96 pocillos |
Manual de funcionamiento, certificado de uniformidad y cable de alimentación principal con enchufes para la UE y EE. UU. | |
27,5 X 43 x 33 cm | |
De 110 a 230 V | |
Termociclador | |
17 in | |
27,5 cm | |
10,8 in | |
De 4 °C a 99 °C | |
17 in | |
850 W | |
1000 | |
De 1 °C a 30 °C | |
10,7 kg (23,6 lb.) |