Learn More
Atago™ Refractómetro clínico modelo MASTER-SUR/Nα
391.00€ - 440.00€
Especificaciones
Tipo | Refractómetro clínico |
---|---|
Scale Range | Gravedad específica de la orina de 1000 a 1060, Proteína de suero de 0 a 12 g/100 ml |
Clasificación IP | IP65 |
Peso (métrico) | 110 g |
Código de producto | Marca | Índice de refracción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Índice de refracción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11446168
|
Atago™
2771 |
Desde 1,3330 hasta 1,3660 |
440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11466168
|
Atago™
2791 |
Desde 1,333 hasta 1,356 |
391.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Refractómetro clínico | |
Gravedad específica de la orina de 1000 a 1060, Proteína de suero de 0 a 12 g/100 ml | |
IP65 | |
110 g |