Learn More
Atago™ Refractómetro de salinidad modelo MASTER-S28α
Brand: Atago™ 2481
Additional Details : Peso : 0.80000kg
Specifications
Refractómetro de salinidad | |
MASTER-S28α | |
Cloruro sódico | |
90 g |
De 0 a 28 g/100 g de cloruro de sodio | |
± 0,2 % de 10 a 30 °C | |
Control de la concentración de agua salada utilizada en el enjuague de mariscos o para la salinidad en la cocción |