Learn More
Atago™ Refractómetro modelo MASTER-RI
Marca: Atago™ 2612
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Refractómetro | |
MASTER-RI | |
130 g |
Desde 1,435 hasta 1,520 | |
Medición del índice de refracción de aceite vegetal, petróleo y vertidos de combustible |