Learn More
Atago™ Refractómetro de refrigerante modelo MASTER-BR
Marca:  Atago™ 2930
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11486168
  • 489.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Refractómetro de refrigerante
MASTER-BR
Medición de la concentración y temperatura de congelación del etilenglicol y propilenglicol
De 0 a 70 % de etilenglicol, de 0 °C a -50 °C, Glicol de 0 a 70 % de propileno, de 0°a -50°C.
E.G/P.G
90 g