Learn More
Atago™ Refractómetro con comprobador del nivel de refrigerante de la batería modelo MASTER-BC
Utilice este refractómetro para una gran variedad de aplicaciones. El refractómetro con comprobador del nivel de refrigerante de la batería modelo Atago™ MASTER-BC tiene una escala exclusiva para medir la gravedad específica del líquido de la batería y para comprobar la temperatura de congelación del etilenglicol y el propilenglicol.
Marca: Atago™ 2931
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para su uso con productos químicos que se encuentran en mezclas de anticongelante en automóviles, catalizadores térmicos para sistemas de energía solar y otras aplicaciones industriales
- MASTER-BC es el modelo sucesor del modelo BC-2E
- La escala se gradúa en °C.
- Fabricado con material duradero adecuado para muestras saladas y ácidas
Especificaciones
Refractómetro con refrigerante para baterías | |
MASTER-BC | |
Medición de gravedad específica del líquido de batería y comprobación de la temperatura de congelación del etilenglicol y el propilenglicol que se utilizan como mezcla anticongelante en automóviles | |
Etilenglicol/propilenglicol 0 a -50 °C |
Líquido de batería d20/20 de 1,150 a 1,300 | |
Temperatura de congelación, líquido de batería d20/20 | |
90 g |