Learn More
Atago™ Refractómetro modelo MASTER-80H
Marca: Atago™ 2364
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Refractómetro | |
MASTER-80H | |
±0,25 % Brix | |
Medición de mermelada y caramelos | |
130 g |
De 30 a 80 Brix | |
± 0,5% Brix de 10 a 40 °C | |
Brix | |
IP65 |