Learn More
Fisherbrand™ Descapsulador manual de acero no esterilizable en autoclave
Las herramientas de desengarce manual permiten extraer fácilmente los tapones de aluminio sin romperlos.
Marca: Fisherbrand™
1277.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Descapsulador
- Manual
- Acero
Especificaciones
Tapón de aluminio | |
Instrumento de retirada de tapones de 28mm |