Learn More
Fisherbrand™ Descapsulador manual de acero no esterilizable en autoclave
Las herramientas de desengarce manual permiten extraer fácilmente los tapones de aluminio sin romperlos.
Marca: Fisherbrand™
371.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.48600kg
Descripción
- Descapsulador
- Manual
- Acero
Especificaciones
Manual | |
Tapón de aluminio | |
Instrumento de retirada de tapones de 13mm |