Learn More
Fisherbrand™ Manual Crimper, Steel, for Flip Top/Flip Off Seals or Flip Tear Up Seals
Crimping tools provide a reproducible, secure vial closure.
Marca:  Fisherbrand™
674.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11875050
  • 710.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pinza de engarce
  • Manual
  • Acero
  • No esterilizables en autoclave
  • Ajustables
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas de engarce de 20 mm
Acero
Para rasgar
20 mm
No esterilizable en autoclave