Learn More
Fisherbrand™ Pinza de engarce manual de acero para tapones de aluminio/acero
Permiten cerrar los viales de forma reproducible y segura.
Marca: Fisherbrand™
1030.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.60300kg
Descripción
- Pinza de engarce
- Manual
- Acero
- No esterilizables en autoclave
- Ajustables
Especificaciones
Pinzas de engarce de 28 mm | |
28 mm | |
Acero | |
No esterilizable en autoclave |