Learn More
Fisherbrand™ Pinza de engarce manual de acero para tapones de aluminio/acero
Permiten cerrar los viales de forma reproducible y segura.
Marca:  Fisherbrand™
1144.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.62100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11815863
  • 1205.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pinza de engarce
  • Manual
  • Acero
  • No esterilizables en autoclave
  • Ajustables
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas de engarce de 32 mm
32 mm
Acero
No esterilizable en autoclave