Learn More
Piezas de manganeso, irregulares, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Manganese |
Color | Gris |
Aspecto | Gray irregularly shaped pieces |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 54.94 |
Formulario | Placa rota |