Learn More
Óxido de manganeso(IV), 88 %, precipitado electrolíticamente, activo, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Manganese(IV) oxide |
Punto de fusión | 535.0°C |
Nombre de nota | 88% |
Color | Negro |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 83% min. (on dried substance) (Iodometry) |
Fórmula lineal | MnO2 |
Fieser | 01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 |
Índice Merck | 14,573 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Manganese(IV) oxide, electrolytically precipitated, active
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.