Learn More
Cloruro de manganeso(II) tetrahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509875
17.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13446-34-9
Cl2H8MnO4
197.90
MFCD00149792
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13446-34-9
Cl2H8MnO4
197.90
MFCD00149792
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Manganese(II) chloride tetrahydrate
Punto de fusión 58.0°C
Color Rosa
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MnCl2·4H2O
Fieser 07,222; 09,288
Índice Merck 15,5793
Información de solubilidad Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.91
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.