Learn More
Brand™ Cámara de recuento Malassez
Se utilizan con frecuencia en el recuento de nematodos o células en el líquido cefalorraquídeo. La cámara de recuento Malassez BRAND™ es rectangular y abarca un área de 5 mm2.
Marca: Brand™ 719005
64.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- La regla es rectangular, cubriendo un área de 5 mm2.
- Los rectángulos grandes miden 0,25 x 0,20 = 0,05 mm2, cada uno subdividido en 20 minicuadrados con un área de 0,0025 mm2.
- Se utilizan con frecuencia en el recuento de nematodos o células en el líquido cefalorraquídeo.
- Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Dispositivo de recuento | |
0,2mm | |
Recuento de células en el líquido cefalorraquídeo o nematodos. |
1Each | |
Directiva IVD 98/79 CE |