Learn More
3M™ Mascarilla sin mantenimiento
El Mascarilla sin mantenimiento 3M™ es un respirador sencillo y liso para usar con un cartucho y filtros integrados.
36.25€ - 44.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 405:2001, A1:2009 |
---|---|
Certificaciones (EN) | EN 405:2001+A1:2009 |
Tipo de conexión | Permanent |
Color | Blue |
Design Type | Half Mask |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16486350
|
3M™
7100113098 |
4251+ |
36.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16496350
|
3M™
7100113101 |
4255+ |
44.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16406360
|
3M™
7100113102 |
4277+ |
43.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Protección eficaz y cómoda contra vapores orgánicos y partículas peligrosas
- Un nuevo conjunto de válvula mejorado ayuda a reducir la resistencia de respiración para que sea más cómodo respirar
- Diseño ligero, equilibrado y de perfil bajo
- El cartucho y los filtros integrados hacen que esté listo para usar y que no necesite mantenimiento
- Sello facial suave y de ajuste estrecho fabricado con material texturizado no alergénico
- Incluye una bolsa resellable para que el almacenamiento y el transporte sean higiénicos
Especificaciones
EN 405:2001, A1:2009 | |
Permanent | |
Half Mask | |
Bonded Carbon | |
Media mascarilla facial | |
Yes | |
Polyphenylene Ether |
EN 405:2001+A1:2009 | |
Blue | |
Reusable | |
Thermoplastic Elastomer | |
Universal | |
TPE | |
Polyisoprene |