Learn More
Novex™ MAGPIX™ Drive Fluid (4 pack)
Líquido de transmisión MAGPIX™ (paquete de 4)
Marca: Novex™ MPXDF4PK
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
El líquido de transmisión MAGPIX™ es el medio de distribución para transportar la muestra que se está analizando en el sistema Luminex™ MAGPIX™ a los componentes ópticos. Cada unidad del paquete de 4 de líquido de transmisión contiene 750 ml.Consulte el manual de usuario del instrumento Luminex™ para obtener información sobre la instalación y el uso adecuados del líquido de transmisión MAGPIX™ con el sistema MAGPIX™.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Especificaciones
Drive Fluid | |
MAGPIX™ | |
Temperatura ambiente |
Instrumentos Luminex®, sistema MAGPIX™ | |
4 x 750 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.