Learn More
Hellma™ Celdas de absorción de cubeta macro
Fabricada con sílice de cuarzo. La celda de absorción de macrocubeta Hellma™ proporciona fotometría con dos ventanas, una trayectoria óptica de 10 mm y se suministra con tapa.
Marca: Hellma™ 100-10-40
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
Para su uso con análisis fotométrico.- Trayectoria de luz de 10 mm
- 2 ventanas
- Código de material: Sílice de cuarzo QS
- 12,5 x 12,5 x 45mm (An. x Pr. x Al.)
Especificaciones
3500 μl | |
10 mm | |
12,5mm |
Sílice de cuarzo | |
45mm | |
Análisis fotométrico |