Learn More
Brady™ M211 and M210 Indoor Outdoor Vinyl Labels
Vinyl labels with high adhesion to difficult surfaces, as well as outdoor durability.
34.30€ - 44.95€
Especificaciones
Color | Negro en gris |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Impresoras de etiquetas BMP™21 LAB, BMP™21-PLUS, M210, M210-LAB y M211, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
Material | Vinilo (B-595) |
Print Technology | Transferencia térmica |
Longitud (imperial) | 0,25 in |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15495544
|
Brady™
139738 |
9,5 mm |
34.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15455594
|
Brady™
139739 |
12,7 mm |
38.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15971011
|
Brady™
139740 |
19 mm |
44.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
B-595 vinyl will adhere to difficult, low surface energy items including PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics. The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough pipes and paper jacketed pipes.
- Abrasion, cold, fuel and oil resistant
- Outdoor durable
- Ideal for general laboratory identification and well plate labeling
Especificaciones
Negro en gris | |
Vinilo (B-595) | |
0,25 in | |
Cartucho, cinta | |
Etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de almacén |
Impresoras de etiquetas BMP™21 LAB, BMP™21-PLUS, M210, M210-LAB y M211, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer | |
Transferencia térmica | |
6,4 mm | |
2011/65/EU y 2015/863 |