Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de microplacas M10
Centrifugue hasta 4 microplacas o 2 placas de pocillos profundos con la comodidad de los soportes transportables para microplacas.
Marca:  Thermo Scientific™ 75005706
1466.28 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.93500kg
Código de producto. 15105283
  • 1705.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ideal para— 4 microplacas de centrifugación rápida o 2 placas de pocillos profundos midi con la comodidad de los portadores transportables que utilizan el rotor basculante para microplacas Thermo Scientific™ M10.
Centrifugue hasta 4 microplacas estándar o 2 microplacas de pocillos de profundidad media con las tapas de biocontención ClickSeal opcionales certificadas por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
Diseño sin protección para permitir el acceso rápido a las microplacas.
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón Auto-Lock en menos de 3 segundos que ofrece:
  • Sencilla instalación y extracción del rotor
    • Sin necesidad de utilizar herramientas
    • Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
  • Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
Información para pedidos:
Los cubos sin sellar (75005723) y los cubos sellados (75005721) se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
Rotor basculante de microplacas M10
4 microplacas estándar o 2 de pocillos profundos
4.400 rpm
13103
90°
Rotor con cestillo basculante
2.576 x g
119 mm
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico