Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de microplacas M-20
Centrifugue hasta seis microplacas y, con los soportes herméticos, garantice unas condiciones herméticas certificadas para todas las muestras con el rotor basculante de microplacas Thermo Scientific™ M-20.
Marca: Thermo Scientific™ 75003624
1758.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21988" para aplicar la oferta.
Descripción
Centrifugue hasta seis microplacas y, con los soportes herméticos, garantice unas condiciones herméticas certificadas para todas las muestras con el rotor basculante de microplacas Thermo Scientific™ M-20.
Información para pedidos:
Solicite 75003625 para portadores sellados, con bandejas y tapas (juego de 2) y 75002011 para tapas de sellado de repuesto (juego de 2). Para solicitar juntas tóricas de repuesto para tapas (juego de 4 con grasa), solicite 75002012. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Dos cestillos, dos adaptadores
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ 16/16R, Sorvall Legend™ X1/X1R, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Especificaciones
Rotor para microplacas M-20 | |
2 x 3 estándar o 2 x 1 de placas de pocillos profundos | |
4.000 rpm | |
Serie de centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16 | |
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. |
Rotor con cestillo basculante | |
2272 x g | |
12,7 cm | |
90° | |
Sí |