Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix A, 15 mL Tubes
TeenPrep™ Lysing Matrix A contains garnet matrix and ceramic spheres for grinding or lysing animal and plant tissues, insects, bacteria, yeast, fungi and algae.
62.33€ - 498.20€
Especificaciones
Tipo de esfera | Matriz de granate y esferas de cerámica |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Tipo de muestra | Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas |
ADNasa | Sin ADNasa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11431555
|
MP Biomedicals™
116930025 |
25 tubos de 15 mL |
258.64€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15789190
|
MP Biomedicals™
116930005 |
5 tubos de 15 mL |
62.33€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11480536
|
MP Biomedicals™
116930050 |
50 tubos de 15 mL |
498.20€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lysing Matrix A tubes contain garnet matrix and 1/4 in. ceramic spheres for grinding and lysing a range of sample types. The grinding matrix is chemically insert and will not bind nucleic acids. For use on FastPrep instruments or any bead beater.
- Tube Size: 15 mL
- Sample Types: Animal tissues, plants, insects, nematodes, bacteria, yeast, fungi, algae
- Bead Material: Garnet flakes and ten 1/4 in. diameter (6.35 mm) ceramic spheres
Especificaciones
Matriz de granate y esferas de cerámica | |
Tejido animal, Plantas, Insectos, Gusanos, Bacteria, Levadura, Hongos, Algas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis A | |
Hasta 2 g por preparación |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.