Learn More
BUCHI Gradilla de colector Lyovapor L-200 24
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
16870.00€ - 25555.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 6 kg |
---|---|
Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +30 °C |
Material | Acero inoxidable |
Software Included | No |
Altura (imperial) | 20,0787 in |
Código de producto | Marca | Incluye | Bomba de vacío | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Bomba de vacío | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17204714
|
BUCHI
11L200IN0202003001 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra | Edwards nXDS6iC |
23790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17214714
|
BUCHI
11L200IN0202003101 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito | Edwards nXDS6iC |
25555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17264704
|
BUCHI
11L200IN0202000001 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra | Sin bomba de vacío |
16870.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17274704
|
BUCHI
11L200IN0202000101 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra, carrito | Sin bomba de vacío |
18635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17284704
|
BUCHI
11L200IN0202001001 |
Control de vacío avanzado, sin sensor de temperatura de muestra | Pfeiffer Duo 6 |
20455.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Compact Lyovapor™ L-200
- Offers high-quality Freeze Drying (-55 °C, 6 kg) with a high level of automation.
- Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Especificaciones
6 kg | |
Acero inoxidable | |
20,0787 in | |
220/240 V |
De -55 °C a +30 °C | |
No | |
23,1496 in |