Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
El Lyovapor L-200 es un Liofilizador económico de alta calidad para aplicaciones clásicas y seguimiento de datos.
15690.00€ - 25370.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 6 kg |
---|---|
Capacidad (imperial) | 13,2 lb |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -55 °C a +30 °C |
Material | Acero inoxidable |
Altura (imperial) | 20,1 in |
Código de producto | Marca | Incluye | N.º de estantes | Bomba de vacío | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | N.º de estantes | Bomba de vacío | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17284714
|
BUCHI
11L200IN1422000001 |
Colector de cámara de secado | 4 | No disponible |
15690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17204734
|
BUCHI
11L200IN1622000001 |
Colector de cámara de secado | 6 | No disponible |
16630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17254734
|
BUCHI
11L200IN1622003101 |
Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado | 6 | Edwards nXDS6iC |
25370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17224724
|
BUCHI
11L200IN1422003001 |
Bomba de vacío, colector de cámara de secado | 4 | Edwards nXDS6iC |
22660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17244734
|
BUCHI
11L200IN1622003001 |
Bomba de vacío, colector de cámara de secado | 6 | Edwards nXDS6iC |
23600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17214724
|
BUCHI
11L200IN1422001101 |
Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado | 4 | Pfeiffer Duo 6 |
21040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17234734
|
BUCHI
11L200IN1622001101 |
Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado | 6 | Pfeiffer Duo 6 |
21985.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17204724
|
BUCHI
11L200IN1422001001 |
Bomba de vacío, colector de cámara de secado | 4 | Pfeiffer Duo 6 |
19275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17224734
|
BUCHI
11L200IN1622001001 |
Bomba de vacío, colector de cámara de secado | 6 | Pfeiffer Duo 6 |
20215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17234724
|
BUCHI
11L200IN1422003101 |
Carro móvil, bomba de vacío, colector de cámara de secado | 4 | Edwards nXDS6iC |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
- Cámara de secado: 6 estantes PMMA y 12 manifold
- Control de presión: Control de vacío avanzado
- Sensor T de muestra: sin
- Software: sin
- Bomba de vacío: Edwards nXDS6iC
- Trolley: Trolley móvil específico
Specifications
6 kg | |
De -55 °C a +30 °C | |
20,1 in | |
240 V |
13,2 lb | |
Acero inoxidable | |
23,15 in |