Learn More
Invitrogen™ Kit de calibración Luminex 200™
El kit de calibración Luminex 200 se utiliza con el sistema Luminex 200 y contiene calibradores xMAP para los canales de clasificación MagPlex y MicroPlex y un calibrador para el canal del indicador.
Marca: Invitrogen™ LX2RCALK25
Detalles adicionales : Peso : 0.21770kg
Descripción
También se incluye un CD específico de lote para importar valores objetivos. El kit está diseñado para usarse con la placa de mantenimiento automatizado (AMP). En cada kit se incluyen las tiras de pocillos para la AMP. Cada kit proporciona 25 calibraciones.
Especificaciones
Kit de calibración | |
Luminex™ | |
• Pocillos de 28 tiras • CD de kit de calibración L x 100/200 • Calibrador de microesferas de clasificación Luminex • Calibrador de microesferas de MagPlex • Calibrador de microesferas de luminex Almacenar de 2 °C a 8 °C. |
|
Hielo húmedo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.