Learn More
B Braun™ Jeringas Luer de tuberculina
Utilice este tipo de jeringa para las inyecciones de tuberculina. Las jeringas Leur de tuberculina B Braun™ son una herramienta esencial para este tipo de necesidades médicas del paciente.
Marca: B Braun™ 4606051V
Detalles adicionales : Peso : 0.49590kg
Descripción
- Mínimo residuo de silicona
- Tope positivo del émbolo
- 5 ml
- Peso: 1,0kg
Especificaciones
Caucho de poliisopreno (punta), Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (émbolo) | |
Jeringa de tuberculina | |
100/paquete | |
Estéril |
Émbolo | |
100/paq. | |
5 ml |