Learn More
3M™ Mascarilla desechable FFP3 con válvula
Proporciona protección respiratoria cómoda y efectiva contra partículas de polvo y partículas líquidas no volátiles. El respirador de partículas serie 3M 8300 proporciona una filtración eficiente con baja resistencia a la respiración para ofrecer un rendimiento de alta calidad uniforme.
18.07€ - 69.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AS/NZS 1716:2003; norma europea EN149:2001 + A1:2009 NR |
---|---|
Material | Elastómero termoplástico |
Para utilizar con (aplicación) | Industrias en las que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo o partículas de líquidos no volátiles |
Sin látex | Sí |
Tipo de pieza nasal | clip de aluminio |
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11612999
|
3M™
7100057145 |
FFP3 | Con válvula |
69.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11706003
|
3M™
7100011341 |
FFP1 | Respirador para partículas sin válvula |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11716003
|
3M™
7100010819 |
FFP1 | Respirador para partículas con válvula |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11726003
|
3M™
7100011455 |
FFP2 | Respirador para partículas sin válvula |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12682605
|
3M™
7100011455 |
FFP2 | Respirador para partículas sin válvula |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12692605
|
3M™
7100010817 |
FFP2 | Valved Particulate Respirator |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Proporciona protección respiratoria cómoda y efectiva para el uso en sectores en los que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo y partículas de líquidos no volátiles.- Probado y certificado para AS/NZS 1716:2003
- Robusta carcasa exterior que mejora la resistencia a la deformación
- Pinza nasal en M que se ajusta fácilmente, con menos puntos de presión, y ofrece una mayor comodidad en la nariz
- Diademas trenzadas para mejorar la comodidad en el cuello, la cara y la cabeza con una sensación de seguridad
- El material filtrante de electreto avanzado 3M™ ofrece una filtración efectiva con baja resistencia a la respiración para ofrecer un rendimiento de alta calidad uniforme
- El forro interior acolchado y supersuave ayuda a mantener la comodidad de los trabajadores
- Los modelos que incluyen la válvula de exhalación Cool Flow™ ofrecen más comodidad en ambientes de calor y humedad o de trabajo físico intenso
- Diademas de colores para facilitar la identificación: amarillo para P1, azul para P2
Especificaciones
AS/NZS 1716:2003; norma europea EN149:2001 + A1:2009 NR | |
Industrias en las que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo o partículas de líquidos no volátiles | |
clip de aluminio |
Elastómero termoplástico | |
Sí |