Learn More
Cytiva Luer Connectors for Chromatography Columns
For use with the HiTrap column family of columns
Marca:  Cytiva 18-1003-68
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11822180
  • 72.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Requires : Las columnas Cytiva HiTrap se venden por separado.
Descripción
Descripción
  • Las entradas de columna HiTrap tienen 1/16 pulgadas (1,52 mm) roscas hembra, mientras que las salidas tienen 1/16 pulgadas (1,52 mm) roscas macho
Especificaciones
Especificaciones
Conector de tubos
Polipropileno
Conecte el tubo al fondo de la columna
2 Paq.
Column Accesory