Learn More
Corning™ Agitador vórtex LSE
Corning™ LSE™ Variable Speed Vortex Mixers provide fast, efficient mixing with minimal vibration in the laboratory.
244.43€
Especificaciones
Intervalo de velocidad | De 0 rpm a 3400 rpm |
---|---|
Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 14 x 16 x 13 cm |
Incluye | Cabezal de tubo estándar |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10009399
|
Corning™
6776 |
Enchufe de la UE | 6776 |
244.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Variable speed for gentle to vigorous mixing
- Optimized counter balance for minimal vibration
- Lightweight and portable
- Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
- Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
- Touch and continuous mix modes
Especificaciones
De 0 rpm a 3400 rpm | |
230 V, 50/60 Hz | |
14 x 16 x 13 cm | |
Cabezal de tubo estándar |