Learn More
Corning™ Agitador orbital LSE™ sin plataforma
Two stainless steel platform options
1723.66€
Especificaciones
Órbita | 19 mm |
---|---|
Intervalo de velocidad | De 20 a 300 rpm |
Tensión | 230 V |
Amperaje | 0,25 A |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11991991
|
Corning™
6782-NP |
Enchufe del Reino Unido |
1723.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11961991
|
Corning™
6781-NP |
Enchufe de la UE |
1723.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The Corning LSE orbital shaker meets a variety of shaking and mixing applications. A powerful brushless motor and counter-balanced shaker mechanism provides smooth operation for years of trouble-free use. Different platforms (order separately) are available and are easily interchangeable.
- Two stainless steel platform options
- 19 mm orbit for aeration of cultures and staining gels
- Large digital display with single-knob control
- Digital control of shaking speed and time
- Safe for cold room or incubator use
- Maximum capacity: 4 x 1L, 5 x 500 mL, 9 x 250 mL, or 16 x 125 mL
Especificaciones
19 mm | |
230 V | |
50/60 Hz | |
312 X 255 X 130 mm | |
312 mm | |
7,3 kg |
De 20 a 300 rpm | |
0,25 A | |
Plataforma de acero inoxidable | |
130 mm | |
255 mm | |
NP |