Learn More
Corning™ LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
The Corning benchtop shaking incubator has low pivot point which provides space-saving size sure to fit on lab bench and under shelves.
Marca:  Corning™ 6791
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16299601
  • 3675.61€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Uniformidad de temperatura
  • Amplia zona de visión para controlar las muestras sin molestias
  • Amplio intervalo de temperaturas
  • Múltiples opciones de estantes
  • Mecanismo de agitación con control de precisión
  • La capacidad máxima es de 4 matraces de 1 l
Especificaciones
Especificaciones
19 mm
230 V, 50/60 Hz, enchufe UE
4 Matraces de 1 L
Temperatura: ±0,5°C
53 cm
15,7 in
37 cm
19,5 kg
De 1 min a 99 h, continuo
De 20 a 300 rpm
Ambiente más 5°C a 70°C
Incubador
20,8 in
30 x 30 cm (11,8 x 11,8 in)
40 cm
43 lb
Sobremesa