missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ LPDE Safety Wash Bottles with Leakproof Venting Valve
13.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Descripción:
Acetona
Etanol
Sin etiqueta: neutro
Descripción
- Llenado seguro gracias a la apertura de cuello ancho de 39 mm de diámetro
- Impresión permanente según GHS con el nombre de sustancia en alemán, inglés, francés y español, pictogramas GHS y número de CAS
- Protección contra la luz de LDPE amarillo transparente
- Contenido de 500 ml
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Color | Amarillo transparente |
Descripción | Sin etiqueta: neutro |
Material | LDPE |
Cantidad | 1 unidad |
Closure Included | Sí |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'