Learn More
Thermo Scientific™ Agitador vótex LP
Mezcle las muestras de modo continuo o discontinuo con el mezclador vórtex de perfil bajo.
380.54€
Especificaciones
Intervalo de velocidad | 0 to 3000 rpm |
---|---|
Requisitos eléctricos | De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz |
Tensión | De 100 a 240 V |
Tipo de producto | Mixer |
Certificaciones/conformidad | CE |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15288834
|
Thermo Scientific™
88880017 |
EE. UU. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Mezcle las muestras de modo continuo o discontinuo con el mezclador Thermo Scientific™ LP Vortex.
- Diseño de perfil bajo y tamaño reducido.
- Función continua o de impulsos.
- Control de velocidad: De 0 a 3000 rpm
- Funciones de seguridad para posibles sobrecargas integradas.
Amplia variedad de accesorios opcionales para adaptarse a diferentes tipos de recipiente.
Garantía
Garantía de 2 años
Especificaciones
0 to 3000 rpm | |
De 100 a 240 V | |
CE | |
Rubber Platform | |
3.3 in. | |
8.3 in. | |
6.1 in. | |
6.8 lb. | |
LP Vortex Mixer | |
2 años |
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
Mixer | |
50/60 Hz | |
8.3 x 6.1 x 3.3 in. (210 x 154 x 83 mm) | |
83 mm | |
210 mm | |
154 mm | |
3.1 kg | |
Continuous, Touch |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.