Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de perfil bajo
Marca:  Thermo Scientific™ 036057.KT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15413635
  • 50.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Low Form
100 mL
46mm
50mm
Nickel
59mm
Nickel Crucible