Learn More
Espectrofotómetros de sobremesa compactos Lovibond™ RT700
Instrumento de alto rendimiento con lecturas rápidas, precisas y constantes
Marca: Lovibond Tintometer 407000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
El instrumento proporciona información precisa sobre la medición del color en una amplia gama de productos. Esto se puede combinar con el paquete de software OnColor™ para que las mediciones se puedan descargar, analizar en detalle y almacenar indefinidamente en un PC.
- Geometría óptica: esfera difusa/8°
- Portamuestras extraíble para medir muestras grandes y para la previsualización del área de muestra
- Fuente de luz: tungsteno relleno de gas
- Estructura sólida
- Huella mínima
- Referencia de calibración blanca integrada
- Proporcionar mediciones absolutas y de diferencias en diferentes sistemas colorimétricos
Escalas de color: CIE 94, CIE L™a™b, CMC Tolerancing, Hunter Lab, CIELAB (L™C™h), índice de blanco (ASTM E 313), coordenadas de cromaticidad xyY, valores de trisestímulos XYZ, índice de amarillo (ASTM E 313), índice de metamerismo
Textiles, productos farmacéuticos y cosméticos
Especificaciones
FCC clase A, Reino Unido, CSA, tipo de instalación cat 11 CE | |
Tungsteno | |
115/230 V | |
Recubrimientos, alimentos y bebidas, productos para el hogar, plásticos, textiles, productos farmacéuticos y cosméticos, médicos y clínicos | |
12,7 cm | |
Portamuestras extraíble | |
22,9 cm | |
Esfera difusa/8° | |
De 400 nm a 700 nm | |
3,6 kg | |
14,6 cm |
9 x 5,74 x 5 in (22,9 x 14,6 x 12,7 cm) | |
20 nm | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
5 in | |
50/60 Hz | |
9 in | |
4 s | |
0,1 DE™ab en referencia blanca | |
7 lb | |
5,74 in |