Learn More
Lovibond™ Juego de reactivos de nitrato, para pruebas de tubos, de 0 a 30 mg/l de nitrógeno nítrico
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
Brand:  Lovibond™ 535580
Additional Details : CAS : 7664-93-9 Peso : 1.66700kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Product Code. 10394483
  • 165.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Includes: Tubo de reactivo A Nitra X (50 ct), reactivo B cromotrópico Nitra X (50 ct)
Description
Description
  • Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
  • Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Hach™
  • Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
  • Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
  • La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
  • “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
  • El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Specifications
Specifications
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Tubo de reactivo A Nitra X de 50 ct., reactivo B cromotrópico Nitra X de 50 ct.
De 0 a 30 mg/l
Conjunto de reactivos de prueba de tubo de nitrato
Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros
25
Ácido cromotrópico
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Vario NITRA X Reagent SET 0 - 30 MG/L N
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers