Learn More
Lovibond™ MC500, MD600 Colorimeter Replacement Reagents: pH value
For use with MC500 and MD600 multi-parameter colorimeter
12.65€ - 30.25€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de la calidad del agua |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | 20 °C |
Método de prueba | Rojo fenol |
Código de producto | Marca | Color | Formato | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Formato | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11312530
|
Lovibond™
511770BT |
Naranja | Tableta | 5,1 |
30.25€
100 tabletas |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10639973
|
Lovibond™
471040 |
Rojo | Líquido | 7,7 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Especificaciones
Análisis de la calidad del agua | |
20 °C | |
Rojo fenol |