Learn More
Colorímetro Lovibond™: Molibdato
Estos colorímetros resistentes, resistentes al agua y de un solo parámetro son ideales para análisis de laboratorio y de campo
Marca: Lovibond Tintometer 276140
Detalles adicionales : Peso : 0.78500kg
Descripción
- Intervalo: 0,03 - 3,00 mg/l
- Método: Molibdato
- Conjunto de reactivos RS5450 incluido (100 pruebas)
- Gran pantalla retroiluminada; reloj en tiempo real; capacidad de registro de datos
- Capacidad para exportar datos utilizando el IRiM
Especificaciones
3% de la escala completa | |
CE | |
LCD retroiluminada | |
IP68 | |
Colorímetro de molibdato | |
1,5 in | |
Tres celdas de muestras de 24 mm con tapas de protección de la luz, reactivos para 100 pruebas, funda revestida de espuma y cuatro pilas AAA | |
15,5 cm | |
0,01 A | |
2 años | |
250 g | |
7,6 cm |
Sí | |
Automático; 16 conjuntos de datos con marca de hora y fecha | |
6,1 x 3 x 1,5 in (15,5 x 7,6 x 3,8 cm) | |
LED | |
Pruebas de laboratorio y de campo | |
3,8 cm | |
6,1 in | |
De 0,03 a 3 mg/l | |
De 5 °C a 40 °C | |
0,55 lb | |
3 in |
Seguridad y manipulación
- PHOTOMETRE MD100 molybdene PP LR 0,03-3 MG/L
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: octylphenol polyethoxyethanol, cetrimonium bromiide, succinic acid, glycine, disodium peroxodisulpha