Learn More
Lovibond™ Pruebas en tubos de COD, intervalo medio
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
Marca:  Lovibond™ 2420721
Detalles adicionales : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.47700kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Código de producto. 10062262
  • 92.65€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Para su uso en colorímetros MD100™ y kits de prueba Aqua Comparator™
  • También aptos para su uso en instrumentos y kits de prueba Hach™
  • Los viales sellados de apertura fácil eliminan el riesgo de contaminación cruzada
  • Vida útil ampliada de hasta cinco años
Para pruebas de aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Compliance
Método de prueba aceptado por la EPA de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
EPA de EE. UU.
Colorímetros SC400 y kits de pruebas Aqua comparator™, instrumentos Hach™
De 0 a 1500 mg/l
Pruebas en aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
25
Dicromato/H2SO4
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • COD Reagent Vario MR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.