Learn More
Lovibond™ Pruebas en tubos de COD, intervalo alto, sin mercurio
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
Brand: Lovibond™ 2420712
Additional Details : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.53100kg Transport : UN number : 1830 Chem class : 8 Pack group : II
Description
- Para su uso en colorímetros SC400™ y kits de prueba Aqua Comparator™
- También aptos para su uso en instrumentos y kits de prueba Hach™
- Los viales sellados de apertura fácil eliminan el riesgo de contaminación cruzada
- Vida útil ampliada de hasta cinco años
Para pruebas de aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Compliance
Método de prueba aceptado por la EPA de EE. UU.
Specifications
EPA de EE. UU. | |
Colorímetros SC400 y kits de pruebas Aqua comparator™, instrumentos Hach™ | |
De 0 a 15000 mg/l |
Pruebas en aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental | |
25 | |
Dicromato/H2SO4 |
Safety and Handling
- COD / CSB Mercury Free, 0-15000 mg/l
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene dicromato de potasio. Puede provocar una reacción alérgica.
Precautionary Statement
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, disilver(1+) sulfate, potassium dichromate