Learn More
Lovibond™ Comprimidos de cloruro T2
Comprimidos de cloruro T2 Lovibond, intervalo: De 0,5 a 25 mg/l, blanco, composición: Sal triple de monopersulfato de potasio del 5 al 10 %, nitrato de plata <2,5 %, ácido bórico >50 %, componentes no peligrosos <20 %, formato: Comprimido, para usar en: Análisis de agua, colorímetro MD600 y espectrofotómetro de SpectroDirect
Marca: Lovibond™ 515920BT
Detalles adicionales : CAS : 37222-66-5 Peso : 0.03000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Comprimidos de cloruro T2 Lovibond, intervalo: De 0,5 a 25 mg/l, blanco, composición: Sal triple de monopersulfato de potasio del 5 al 10 %, nitrato de plata <2,5 %, ácido bórico >50 %, componentes no peligrosos <20 %, formato: Comprimido, para usar en: Análisis de agua, colorímetro MC500 y espectrofotómetro SP600
Especificaciones
Blanco | |
4 | |
Análisis del agua | |
De 0,5 a 25 mg/l | |
Nitrato de plata/turbidez |
Sal triple de monopersulfato de potasio del 5 al 10 %, nitrato de plata <2,5 %, ácido bórico >50 %, componentes no peligrosos <20 % | |
Tableta | |
Colorímetro MC500 y espectrofotómetro SP600 | |
20 °C | |
Comprimido de cloruro T2 |
Seguridad y manipulación
- Chloride T2
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: potassium monopersulfate triple salt, silver nitrate