Learn More
Thermo Scientific™ Septum sueltos para tapones con parte superior abierta 24-414
Click to view available options
Nivel:
Procesados
Descripción:
Septum de silicona con revestimiento de PTFE
Grosor (imperial):
0,060 in
0,125 in
N.º por caja:
24
144
2000
Descripción
Thermo Scientific™ Loose Septa are replacement septa for Thermo Scientific VOA vials and septa bottles with 24-414 open top caps. Loose septa may be used as replacement parts for Thermo Scientific VOA vials and bottles with unbonded septa. Fits the standard 24-414 open top cap. Cap may also be purchased separately (297-2414) for use with this septum. Processed to meet EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis.
- Grosor de 0,317 cm o 0,152 cm (0,125 pulg o 0,060 pulg) y septo de silicona natural con revestimiento delgado de PTFE, 24 mm de diámetro
- Para su uso con frascos y viales VOA Thermo Scientific con tapón de parte superior abierta 24-414
- Disponibles en una amplia variedad de cantidades por paquete
Incluye : septos sueltos
Especificaciones
Tamaño del tapón | 24-414 mm |
Tipo de tapón | Tapón con parte superior abierta |
Diámetro (métrico) | 24 mm |
Tipo de producto | Septos |
Parámetros de certificación | Análisis de orgánicos volátiles (VOA) |
Color | Natural |
Descripción | Septum de silicona con revestimiento de PTFE |
Diámetro (imperial) | 0,94 in |
Material | Silicona de PTFE, Silicone |
N.º por caja | 144 |