Learn More
Copan Italia™ Asa en sobre resellable
Utilice el asa Copan Italia™ en sobre resellable como inoculador flexible para agar quebradizo. El asa de color azul claro es desechable y flexible y se ha calibrado.
Marca:  Copan Italia™ 179CSR40
Detalles adicionales : Peso : 8.55000kg
Código de producto. 11706548
  • 378.00€ / paquete de 4000
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Desechables
  • Calibrado
  • 4000Pack
  • Azul claro
Especificaciones
Especificaciones
Sí
Los tubos
Azul claro
4000/paq.
Irradiados con gamma
1 μl
Asa de inoculación