Learn More
Eppendorf™ Locking Clip
Prevent spring action of tip cones with these locking clips
7.25€ - 8.85€
Especificaciones
Tipo | Clip de bloqueo |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Prevención de la acción de resorte de los conos de punta |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15204326
|
Eppendorf™
3122612006 |
Pipeta de 8 canales |
7.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15234326
|
Eppendorf™
3122613002 |
Pipeta de 12 canales |
8.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Accessory for Eppendorf Xplorer™/Xplorer plus
- Locking clip
- Available for 8- and 12-channel pipettes
Especificaciones
Clip de bloqueo | |
Prevención de la acción de resorte de los conos de punta | |
1 unidad |