Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de gradillas y cajas Locator™ Plus
Almacene de forma económica hasta 6.000 muestras en el sistema de gradilla y caja Locator 6 que simplifica la recuperación de muestras y tiene un consumo mínimo de nitrógeno líquido.
5630.00€ - 9300.00€
Especificaciones
Tipo | Dewar de LN2 de llenado manual |
---|---|
Intervalo de temperatura | Por debajo de -180°C |
Aislamiento | Vacío |
Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Incluye | Capac. viales | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Incluye | Capac. viales | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11776359
|
Thermo Scientific™
CY509106 |
Locator Jr. Plus | 71 L | Con monitor de nivel | 2000 |
7450.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10307713
|
Thermo Scientific™
CY509108 |
Localizador 4 Plus | 121 L | Con monitor de nivel | 4000 |
8370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11716369
|
Thermo Scientific™
CY509109 |
Localizador 6 Plus | 184 L | Con monitor de nivel | 6000 |
9300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10063553
|
Thermo Scientific™
CY50925-70 |
Locator Jr. Plus | 71 L | Sin monitor de nivel | 2000 |
5630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10533874
|
Thermo Scientific™
CY50935-70 |
Localizador 4 Plus | 121 L | Sin monitor de nivel | 4000 |
6640.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10028132
|
Thermo Scientific™
CY50985-70 |
Localizador 6 Plus | 184 L | Sin monitor de nivel | 6000 |
7350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10398533
|
Thermo Scientific™
CY50945-70 |
Locator 8 Plus | 121 L | Sin monitor de nivel | 2000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Almacene de forma económica hasta 6000 muestras en el sistema de gradillas y cajas Thermo Scientific™ Locator™ Plus que simplifica la recuperación de muestras y tiene un consumo mínimo de nitrógeno líquido. Este sistema indexado está disponible con o sin monitor de nivel ultrasónico.
Características:- Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.
- Apto para métodos de mantenimiento de registros de inventario manuales e informatizados.
- Uniformidad extraordinaria de temperaturas: las muestras se almacenan por debajo de los -180 °C, aunque solo queden menos de 5 cm (2 pulg) de nitrógeno líquido en el recipiente.
- Si el nivel de nitrógeno rebasa el intervalo de seguridad se acciona una alarma sonora; cuenta con contactos de alarmas remotas de seco para una monitorización remota.
- El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación del nitrógeno líquido y reduce los costes de funcionamiento.
- Bloqueo seguro que evita el acceso no autorizado.
Locator 4 Plus y Locator 8 Plus:
- Con monitor de nivel
- Diámetro ext.: 55,8 cm; Altura: 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
- Sin monitor de nivel
- Diámetro ext.: 55,9 cm; Altura: 67,9 cm
Locator 6 Plus:
- Sin monitor de nivel
- Diámetro ext.: 66 cm; Altura: 100,3 cm
Nota:
La capacidad de almacenamiento de viales especificada presupone que los viales criogénicos Thermo Scientific™ Nalgene™ son de 1,2 / 2 ml.
Incluye:
Gradillas indexadas de acero inoxidable diseñadas para el uso con cajas criogénicas Nalgene de 5 cm (2 pulg); hay disponibles gradillas de mayor tamaño para ampollas de 5,0 ml en los modelos Locator Jr. Plus y Locator 4 Plus. Disponible con o sin monitor de nivel de nitrógeno líquido (el monitor instalado de fábrica opcional se puede adquirir por separado).
Se requiere:
Cajas criogénicas Thermo Scientific Nalgene (se piden por separado)
Compatible con:
- Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 1,0 y 1,5 ml; 100 viales por caja, envase de 10 (CS509X24)
- Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 2 ml; 81 viales por caja, envase de 40 (CS509X4); envase de 20 (CS509X5)
- Cajas, Nalgene, 10 cm (4 pulg) para viales de 5 ml; 81 viales por caja, c/u (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- Ventosas, 2 recambios para CryoClaw (AY509X19)
- Diario (LT509X5)
- Monitor de nivel, instalado por el cliente: CN509X3-70 (120V, Jr.); CN509X6-70 (120 V, 4); CN509X10-70 (120 V, 6); CN509X9-70 (120 V, 8); CN509X1-70 (220 V, Jr.); CN509X4-70 (220 V, 4); CN509X11-70 (220 V, 6); CN509X7-70 (220 V, 8)
- Rack para viales de 5,0 mL (no incluye cajas) (HR509X19A)
- Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
- Viales criogénicos, 1,2 ml, envase de 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
- Viales criogénicos, 2,0 ml, envase de 500, 2,0 ml (AY509X12)
Especificaciones
Dewar de LN2 de llenado manual | |
Por debajo de -180°C | |
Vacío | |
CE, CSA |