Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas criogénicos de gradilla y caja Locator™
Recupere muestras celulares de forma rápida y sencilla con los sistemas criogénicos de gradilla y caja Thermo Scientific™ Locator™.
5165.00€ - 7820.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | Por debajo de -180°C |
---|---|
Aislamiento | Vacío |
Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
Para utilizar con (equipo) | Locator™ Sistemas de racks y cajas criogénicas |
Código de producto | Marca | Descripción | Admite | Opciones de vigilancia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Admite | Opciones de vigilancia | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10790520
|
Thermo Scientific™
CY509105 |
Locator Jr. con monitor de nivel | Viales (1600, 100/Caja) | Nivel ultrasónico | 220 V |
7090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11825392
|
Thermo Scientific™
CY509107 |
Localizador 4 con monitor de nivel | Viales (3600, 100/Caja) | Nivel ultrasónico | 220 V |
7820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10579712
|
Thermo Scientific™
CY50925 |
Locator Jr. sin monitor | Viales (1600, 100/Caja) | Alarma, Registrador |
5390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10103362
|
Thermo Scientific™
CY50935 |
Localizador 4, sin monitor | Viales (3600, 100/Caja) | Alarma, Registrador |
6000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10432962
|
Thermo Scientific™
CY50945 |
Locator 8, sin monitor | Viales (1800, 25/caja) | Alarma, registrador |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Recupere muestras celulares de forma rápida y sencilla con los sistemas criogénicos de gradilla y caja Thermo Scientific™ Locator™, que disponen de un diseño exclusivo de gradilla colgante y caja con cuadrícula, un aislamiento por vacío avanzado, una uniformidad de temperatura inigualable y un innovador control de nitrógeno líquido.
Características:- Su diseño compacto minimiza las necesidades de espacio y permite aprovechar al máximo la capacidad de almacenamiento.
- El sistema es apto para métodos de mantenimiento de inventario tanto manuales como informatizados.
- Recipientes superaislados con diseño especial de boca estrecha que minimiza la evaporación y conserva el nitrógeno líquido.
- Las muestras se almacenan por debajo de - 180 °C, aunque solo queden menos de 5 cm (2 pulg) de nitrógeno líquido en el recipiente.
- El control de nivel ultrasónico protege muestras irreemplazables con unos niveles mínimos de evaporación y conducción del nitrógeno líquido.
- El aislamiento por vacío avanzado minimiza la evaporación de nitrógeno líquido y reduce costes de funcionamiento
- El control opcional proporciona una lectura LED continua del nivel de nitrógeno líquido y activa alarmas acústicas y visuales si el nivel desciende por debajo del intervalo de seguridad de 2,5 cm (1 pulg) aproximadamente.
- Una alarma opcional advierte además al operador en caso de pérdida excesiva de nitrógeno líquido.
- El soporte para candado evita el acceso no autorizado.
Locator Jr.:
- Tiempo de contención estático: 70 días
- 1600 (100/caja)
- Tasa de evaporación: 0,85 l/día
Locator 4:
- Tiempo de contención estático: 112 días
- 3600 (100/caja)
- Tasa de evaporación: 0,99 l/día
Locator 8:
- Tiempo de contención estático: 185 días
- 1800 (25/caja)
- Tasa de evaporación: 0,6 l/día
Incluye:
Gradillas de acero inoxidable con índice que encajan en sus ubicaciones correspondientes del recipiente. Cada gradilla dispone de compartimentos de almacenamiento individual capaces de albergar una caja de almacenamiento criogénico Thermo Scientific™ Nalgene™.
Requiere:
Cajas de almacenamiento criogénico Nalgene (pedido por separado). Cada caja dispone de áreas de almacenamiento individuales y numeradas para uso con viales de 2 ml o más pequeños.
Nota:
Las capacidades indicadas corresponden a los viales criogénicos Nalgene de 1,2/2 ml.
Compatible con:
- Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 1,0 y 1,5 ml; 100 viales por caja, envase de 10 (CS509X24)
- Cajas, Nalgene, 5 cm (2 pulg) para viales de 2 ml; 81 viales por caja, envase de 40 (CS509X4); envase de 20 (CS509X5)
- Cajas, Nalgene, 10 cm (4 pulg) para viales de 5 ml; 81 viales por caja, c/u (CS509X10)
- CryoClaw™ (AY509X18)
- Ventosas, 2 recambios para CryoClaw (AY509X19)
- Diario (LT509X5)
- Control de nivel instalado por el cliente: CN509X3 (120V, Jr.); CN509X6 (120V, 4); CN509X9 (120V, 8); CN509X1 (220V, Jr.); CN509X4 (220V, 4); CN509X7 (220V, 8)
- Rack para viales de 5,0 ml (no incluye cajas) (HR509X19A)
- Viales, 1 ml, envase de 500 (AY509X32)
- Viales criogénicos, 1,2 ml, envase de 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Viales, 1,5 ml, envase de 500 (AY509X33)
- Viales criogénicos, 2 ml, envase de 500, 2 ml (AY509X12)
Especificaciones
Por debajo de -180°C | |
Vacío | |
CE, CSA | |
Locator™ Sistemas de racks y cajas criogénicas |