Learn More
Brannan™ Termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox™
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco. El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Lo-Tox Brannan™™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
Marca: Brannan™ 44/819/0
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
Descripción
Lea temperaturas de forma rápida y precisa con alcohol azul sobre un fondo blanco.El termómetro de inmersión total lleno de alcohol Brannan™ Lo-Tox™ se fabrica conforme a estándares de trazabilidad e incluye un tapón no enrollable de color azul y anillo de suspensión de seguridad.
- La calidad y la legibilidad hacen de estos un sustituto ideal para el mercurio termómetros
- Equipado con una tapón de cierre no enrollable Brannan que tiene un anillo para permitir que el termómetro se suspenda
Especificaciones
inmersión parcial | |
Vidrio | |
Termómetro de laboratorio de inmersión | |
− 10 °C | |
± 2 °C a 90 °C |
305 mm | |
Relleno orgánico marrón | |
360 °C | |
De - 10 °C a + 360 °C | |
2° |